Få mere at vide
Sucralose 6-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sucralose 6-Acetate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21Cl3O9/c1-5(18)23-3-7-8(17)10(20)11(21)13(24-7)26-14(4-16)12(22)9(19)6(2-15)25-14/h6-13,19-22H,2-4H2,1H3/t6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+,13-,14+/m1/s1 |
| Formel vægt | 438.0251 |
| Procent renhed | >95% |