Få mere at vide
Sucralfate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482186
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16482186 500 mg 500mg
16428406 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16482186 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0644
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Sucralfate (Sucrose octasulfate-aluminum complex) is a potent and orally active gastroprotectant with no systemic effects. Sucralfate inhibits peptic activity and binds to negatively charged subepithelial proteins exposed during mucosal injury, forming a viscous layer that protects the vascular bed and proliferative zone. Sucralfate is used for prevention and treatment of several gastrointestinal diseases in vivo.
Sucralfate (Sucrose octasulfate-aluminum complex) is a potent and orally active gastroprotectant with no systemic effects. Sucralfate inhibits peptic activity and binds to negatively charged subepithelial proteins exposed during mucosal injury, forming a viscous layer that protects the vascular bed and proliferative zone. Sucralfate is used for prevention and treatment of several gastrointestinal diseases in vivo.
Spécification
Kemisk navn eller materiale Sucralfate
Fysisk form Powder
CAS 54182-58-0
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H14Al16O75S8
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sucrose octasulfate-aluminum complex
Opløselighedsinformation DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL [OSO3[Al2(OH5)]][C@H]([C@@H](C[OSO3[Al2(OH5)]])O1)[C@H](O[S]=O=O=O=[OH5]#[Al]#[Al])[C@]1(C[OSO3[Al2(OH5)]])O[C@@H]2[C@H](O[S]=O=O=O=[OH5]#[Al]#[Al])[C@H](O[S]=O=O=O=[OH5]#[Al]#[Al])[C@H](O[S]=O=O=O=[OH5]#[Al]#[Al])[C@@H](C[OSO3[Al2(OH5)]])O2
Molekylvægt (g/mol) 2046.42
Formel vægt 2046.42
Grad Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.