Få mere at vide
Succinylcholine Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinylcholine Chloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H30N2O4.2ClH/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| Formel vægt | 360.1583 |