Få mere at vide
Succinylcholinchloriddihydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Suxamethonium chloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H30N2O4.2ClH.2H2O/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2 |
| Formel vægt | 396.1794 |