Få mere at vide
Succinylcholinchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15525296 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15525296 100 g 100g
15505296 5 g 5g
15515296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15525296 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460111000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 71-27-2 | C14H30Cl2N2O4 | 361.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-27-2
Molekylær formel C14H30Cl2N2O4
Molekylvægt (g/mol) 361.3
InChI nøgle YOEWQQVKRJEPAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym succinylcholine chloride, succinyldicholine chloride, suxamethonium chloride, midarine, scoline, succinylcholine dichloride, anectine, lysthenon, succinylforte, lysthenone
PubChem CID 22475
ChEBI CHEBI:61219
IUPAC navn trimethyl-[2-[4-oxo-4-[2-(trimethylazaniumyl)ethoxy]butanoyl]oxyethyl]azanium;dichlorid
SMIL C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinylcholine chloride
Smeltepunkt 160.0°C to 162.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (on dry substance) (Argentometry)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 361.3
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinylcholine chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge