Få mere at vide
Succinylcholinchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15505296 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15505296 5 g 5g
15515296 25 g 25g
15525296 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15505296 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460110050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 71-27-2 | C14H30Cl2N2O4 | 361.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71-27-2
Molekylær formel C14H30Cl2N2O4
Molekylvægt (g/mol) 361.3
InChI nøgle YOEWQQVKRJEPAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym succinylcholine chloride, succinyldicholine chloride, suxamethonium chloride, midarine, scoline, succinylcholine dichloride, anectine, lysthenon, succinylforte, lysthenone
PubChem CID 22475
ChEBI CHEBI:61219
IUPAC navn trimethyl-[2-[4-oxo-4-[2-(trimethylazaniumyl)ethoxy]butanoyl]oxyethyl]azanium;dichlorid
SMIL C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinylcholine chloride
Smeltepunkt 160.0°C to 162.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (on dry substance) (Argentometry)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 361.3
Procent renhed 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinylcholine chloride
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Consejos de prudencia
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.