Få mere at vide
Succinylacetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinylacetone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 158.0579 |