Få mere at vide
Succinylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinyl Chloride |
| CAS | 543-20-4 |
| Molekylær formel | C4 H4 Cl2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2 |
| SMIL | ClC(=O)CCC(=O)Cl |
| IUPAC navn | butanedioyldichlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.979 |
| Formel vægt | 153.959 |