Få mere at vide
Succinylchlorid, ca. 95%
Artikelnummer. 10725971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10725971 25 g Glasflaske 25g
10396680 100 g Glasflaske 100g
10348993 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10725971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132840250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.81 DKK
    260.65 DKK / 25g
    Spare 28.16 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 543-20-4 | C4H4Cl2O2 | 154,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-20-4
Molekylær formel C4H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.98
MDL nummer MFCD00000749
InChI nøgle IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate
PubChem CID 10970
IUPAC navn butandiyldichlorid
SMIL C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinyl chloride
Smeltepunkt 16 °C til 17 °C
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.4070g/mL
Kogepunkt 190 °C
Flammepunkt 76 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde ca. 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCOCH2CH2COCl
Brydningsindeks 1,4700 til 1,472
Mængde 25 g
Beilstein 02, IV, 1921
Merck Index 15, 9004
Specifik vægtfylde 1.407
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 154.98
Procent renhed ca. 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.