Få mere at vide
Succinyl chloride, 96%
Artikelnummer. 11448317
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448317 50 g 50g
11458317 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18389.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 543-20-4 | C4H4Cl2O2 | 154.974 g/mol
Det anvendes i syntesen af biseugenylsuccinat og bis(4-maleimidephenyl)succinat. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt i lægemidler, organisk syntese, agrokemikalier og farvestoffer. Det anvendes også som hydrolytisk reagens til bestemmelse af vand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes i syntesen af biseugenylsuccinat og bis(4-maleimidphenyl)succinat. Det bruges også som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt i lægemidler, organisk syntese, agrokemikalier og farvestoffer. Det anvendes også som hydrolytisk reagens til bestemmelse af vand.
Opløselighed Reagerer voldsomt
med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, alkoholer og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 543-20-4
Molekylær formel C4H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.974
MDL nummer MFCD00000749
InChI nøgle IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate
PubChem CID 10970
IUPAC navn butandiyldichlorid
SMIL C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinyl chloride
Smeltepunkt 16°C to 17°C
Tæthed 1.407
Kogepunkt 190°C
Flammepunkt 76°C (168°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.471
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Beilstein 507064
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,8873
Opløselighedsinformation Reacts violently with water.
Formel vægt 154.98
Procent renhed 96%