Få mere at vide
Succinyl Carnitine Chloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinyl Carnitine Chloride Salt |
| CAS | 8217914-56-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11H20NO6Cl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2R)-3-carboxy-2-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Inner Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO6/c1-12(2,3)7-8(6-10(15)16)18-11(17)5-4-9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H-,13,14,15,16)/t8-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(CCC(O)=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.73 |
| Procent renhed | >95 |