missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Succinyl Bis[(phenylimino)-2,1-ethanediyl]bis(3-maleimidopropanamide), TRC

Artikelnummer. 30416061
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416061 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS692080100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Succinyl Bis[(phenylimino)-2,1-ethanediyl]bis(3-maleimidopropanamide)
CAS 1346602-61-6
Molekylær formel C34H36N6O8
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C34H36N6O8/c41-27(17-21-39-31(45)13-14-32(39)46)35-19-23-37(25-7-3-1-4-8-25)29(43)11-12-30(44)38(26-9-5-2-6-10-26)24-20-36-28(42)18-22-40-33(47)15-16-34(40)48/h1-10,13-16H,11-12,17-24H2,(H,35,41)(H,36,42)
SMIL O=C(CCN1C(=O)C=CC1=O)NCCN(C(=O)CCC(=O)N(CCNC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O)c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn N,N'-bis[2-[3-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)propanoylamino]ethyl]-N,N'-diphenylbutanediamide
Molekylvægt (g/mol) 656.69
Formel vægt 656.2595
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.