Få mere at vide
Succinophenon (Diphenacyl), Mikromol™
Artikelnummer. 30050489
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050489 25 mg
30049383 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050489 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0039.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Succinophenon (Difenacyl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinophenone (Diphenacyl)
CAS 495-71-6
Analyt- eller komponentnavne Succinophenone (Diphenacyl)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H14 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Succinophenone, Diphenacyl
InChI formel InChI=1S/C16H14O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMIL O=C(CCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 1,4-diphenylbutan-1,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 238.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 238,0994 g/mol