Få mere at vide
Succinonitril, 99+%
Artikelnummer. 10742981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10742981 500 g Glasflaske 500g
10685802 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10742981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171185000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-61-2 | C4H4N2 | 80,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-61-2
Molekylær formel C4H4N2
Molekylvægt (g/mol) 80.09
MDL nummer MFCD00001949
InChI nøgle IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinonitrile, deprelin, succinodinitrile, ethylene cyanide, dician, dinile, 1,2-dicyanoethane, ethylene dicyanide, disuxyl, succinil
PubChem CID 8062
IUPAC navn butandinitril
SMIL N#CCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinonitrile
Navn note 99+%
Smeltepunkt 57 °C
Farve Farveløs
Kogepunkt 265 °C til 267 °C
Flammepunkt 132 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCCH2CH2CN
Mængde 500 g
Beilstein 02, 615
Fieser 04,241
Merck Index 15, 9003
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 12,8%. Andre opløseligheder: opløselig i acetone, kloroform og dioxan, let opløselig i ethanol, benzen, ether og kulstofdisulfid
Formel vægt 80.09
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske