Få mere at vide
Succinonitril, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341807
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341807 500 g 500g
11331807 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05037.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-61-2 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Succinonitril dispergeret med ioniske væsker indesluttet i en værtspolymer blev anvendt til at udgøre gelpolymerelektrolytter. Det blev brugt som dopingmiddel til at undersøge de ioniske ledningsevne og røntgenabsorptionsspektroskopiske resultater for lithium- og kobbersaltdoteret succinonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Succinonitril dispergeret med ioniske væsker indesluttet i en værtspolymer blev anvendt til at udgøre gelpolymerelektrolytter. Det blev brugt som dopingmiddel til at undersøge de ioniske ledningsevne og røntgenabsorptionsspektroskopiske resultater for lithium- og kobbersaltdoteret succinonitril.
Opløselighed
Lidt opløseligt i methanol og vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-61-2
Molekylær formel C4H4N2
Molekylvægt (g/mol) 80.09
MDL nummer MFCD00001949
InChI nøgle IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinonitrile, deprelin, succinodinitrile, ethylene cyanide, dician, dinile, 1,2-dicyanoethane, ethylene dicyanide, disuxyl, succinil
PubChem CID 8062
IUPAC navn butandinitril
SMIL N#CCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinonitrile
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Kogepunkt 265°C to 267°C
Flammepunkt 132°C (269°F)
Lugt Odorless
Mængde 500 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1098380
Merck Index 14,8872
Opløselighedsinformation Slightly soluble in methanol and water.
Formel vægt 80.09
Procent renhed 98%