Få mere at vide
Succinonitril, 98 %
Beskrivelse
Succinonitril dispergeret med ioniske væsker indesluttet i en værtspolymer blev anvendt til at udgøre gelpolymerelektrolytter. Det blev brugt som dopingmiddel til at undersøge de ioniske ledningsevne og røntgenabsorptionsspektroskopiske resultater for lithium- og kobbersaltdoteret succinonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Succinonitril dispergeret med ioniske væsker indesluttet i en værtspolymer blev anvendt til at udgøre gelpolymerelektrolytter. Det blev brugt som dopingmiddel til at undersøge de ioniske ledningsevne og røntgenabsorptionsspektroskopiske resultater for lithium- og kobbersaltdoteret succinonitril.
Opløselighed
Lidt opløseligt i methanol og vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinonitrile |
| Smeltepunkt | 52 °C til 56 °C |
| Kogepunkt | 265 °C til 267 °C |
| Flammepunkt | 132 °C (269 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 1098380 |
| Merck Index | 14,8872 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i methanol og vand. |
| Vis mere |