Få mere at vide
Succinimidyl Nervonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinimidyl Nervonate |
| CAS | 191354-88-8 |
| Molekylær formel | C28 H49 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H49NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-28(32)33-29-26(30)24-25-27(29)31/h9-10H,2-8,11-25H2,1H3/b10-9- |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (Z)-tetracos-15-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 463.69 |
| Formel vægt | 463.3662 |