Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Succinimidylacetat
Artikelnummer. 16554284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16554284 100 g
16534284 5 g
16544284 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16554284 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464751000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14464-29-0 | C6H7NO4 | 157.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14464-29-0
Molekylær formel C6H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 157.13
InChI nøgle SIFCHNIAAPMMKG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2,5-dioxopyrrolidin-1-ylacetat
SMIL CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinimidyl acetate
Smeltepunkt 133.0°C to 134.0°C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in toluene
Formel vægt 157.13