Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Succinimidylacetat
Artikelnummer. 16544284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16544284 25 g
16534284 5 g
16554284 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16544284 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464750250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 14464-29-0 | C6H7NO4 | 157,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14464-29-0
Molekylær formel C6H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 157.13
InChI nøgle SIFCHNIAAPMMKG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2,5-dioxopyrrolidin-1-ylacetat
SMIL CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Succinimidyl acetate
Smeltepunkt 133,0 °C til 134,0 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: .. Andre opløseligheder: opløselig i toluen
Formel vægt 157.13
compliance-icons
Product Identifier
  • Succinimidyl acetate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(Acetoxy)pyrrolidine-2,5-dione