Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Succinimidylacetat
Artikelnummer. 16534284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16534284 5 g
16544284 25 g
16554284 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16534284 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464750050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 14464-29-0 | C6H7NO4 | 157,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14464-29-0
Molekylær formel C6H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 157.13
InChI nøgle SIFCHNIAAPMMKG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2,5-dioxopyrrolidin-1-ylacetat
SMIL CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinimidyl acetate
Smeltepunkt 133,0 °C til 134,0 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: .. Andre opløseligheder: opløselig i toluen
Formel vægt 157.13