Få mere at vide
Invitrogen™ Succinimidyl 3-(2-Pyridyldithio)propionat (SPDP)
Artikelnummer. 11530666
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. 11530666
Brand: Invitrogen™ S1531
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Succinimidylesteren reagerer kemisk med primære aminer, og efter mild reduktion af dithiolen kan den reagere og danne et disulfid med andre thioler.
Tværbindingsreagenser er nyttige til at undersøge de rumlige forhold og interaktioner inden for og mellem biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Af Thiols
Oversigt SPDP
Molekylvægt (g/mol) 312.36
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 6,8 Å
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved -20 °C beskyttet mod lys.
Cellepermeabilitet Ja
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del NHS Ester, Pyridyldisulfid
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Fast stof
Mængde 100 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format 96-brønds
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder