Få mere at vide
Succinimid, TRC
Artikelnummer. 30133113
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133113 5 g
30006140 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133113 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6894005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-56-8
Molekylær formel C4H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 99.09
Synonym 2,5-Diketopyrrolidine, 2,5-Dioxopyrrolidine, Butanimide, Lubrizol 6406, NSC 11204, NSC 13114, NSC 49152, Succinic Acid Imide, Succinic Imide
IUPAC navn pyrrolidin-2,5-dion
SMIL O=C1CCC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinimide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
Formel vægt 99.032