Få mere at vide
Succinimide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15889530
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15889530 1 kg
15879530 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15889530 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8079711000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-56-8
Tekniske data
Smeltepunkt 121°C to 124°C
Tæthed 1.4 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00005495
Mængde 1 kg
Synonym Succinimide, Succinimide
Molekylvægt (g/mol) 99.09