Få mere at vide
Succinimid, 98+%
Artikelnummer. 11435603
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435603 5000 g 5000g
11425603 250 g 250g
11415603 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435603 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13503.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 123-56-8 | C4H5NO2 | 99,089 g/mol
Succinimid bruges i organiske synteser og i industrielle forsølvningsprocesser. Det bruges også som antikonvulsive lægemidler såsom ethosuximid, phensuximid og methsuximid. Yderligere bruges det til at danne kovalente bindinger mellem proteiner, peptider og plast. Ud over dette bruges det som et vigtigt råmateriale til syntese af heterocykliske forbindelser gennem N-acyliminium-cykliseringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Succinimid anvendes i organiske synteser og i industrielle forsølvningsprocesser. Det bruges også som antikonvulsive lægemidler såsom ethosuximid, phensuximid og methsuximid. Yderligere bruges det til at danne kovalente bindinger mellem proteiner, peptider og plast. Ud over dette bruges det som et vigtigt råmateriale til syntese af heterocykliske forbindelser gennem N-acyliminium-cykliseringer.
Opløselighed
Opløseligt i vand og ethanol. Uopløseligt i ether og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-56-8
Molekylær formel C4H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 99.089
MDL nummer MFCD00005495
InChI nøgle KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione
PubChem CID 11439
ChEBI CHEBI:9307
IUPAC navn pyrrolidin-2,5-dion
SMIL C1CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinimide
Smeltepunkt 121°C to 126°C
Tæthed 1.41
pH 4 til 6
Kogepunkt 287°C to 288°C
Flammepunkt 201°C (393°F)
Lugt Odorless
Mængde 5000 g
Beilstein 108440
Merck Index 14,8871
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol. Insoluble in ether and chloroform.
Formel vægt 99.09
Procent renhed ≥98%