Få mere at vide
Succinimid, 98+%
Product Code. 11425603
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11425603 250 g 250g
11415603 1000 g 1000g
11435603 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11425603 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13503.30
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 123-56-8 | C4H5NO2 | 99,089 g/mol
Succinimid bruges i organiske synteser og i industrielle forsølvningsprocesser. Det bruges også som antikonvulsive lægemidler såsom ethosuximid, phensuximid og methsuximid. Yderligere bruges det til at danne kovalente bindinger mellem proteiner, peptider og plast. Ud over dette bruges det som et vigtigt råmateriale til syntese af heterocykliske forbindelser gennem N-acyliminium-cykliseringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Succinimid anvendes i organiske synteser og i industrielle forsølvningsprocesser. Det bruges også som antikonvulsive lægemidler såsom ethosuximid, phensuximid og methsuximid. Yderligere bruges det til at danne kovalente bindinger mellem proteiner, peptider og plast. Ud over dette bruges det som et vigtigt råmateriale til syntese af heterocykliske forbindelser gennem N-acyliminium-cykliseringer.
Opløselighed
Opløseligt i vand og ethanol. Uopløseligt i ether og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-56-8
Molekylær formel C4H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 99.089
MDL nummer MFCD00005495
InChI nøgle KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione
PubChem CID 11439
ChEBI CHEBI:9307
IUPAC navn pyrrolidin-2,5-dion
SMIL C1CC(=O)NC1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Succinimide
Smeltepunkt 121 °C til 126 °C
Tæthed 1.41
pH 4 til 6
Kogepunkt 287 °C til 288 °C
Flammepunkt 201 °C (193 °C)
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Beilstein 108440
Merck Index 14,8871
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol. Uopløselig i ether og kloroform.
Formel vægt 99.09
Procent renhed ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Succinimide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinimide