Få mere at vide
Succinimid, 98%
Artikelnummer. 10757582 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10757582 5 g Glasflaske 5g
10337371 100 g Glasflaske 100g
10738162 500 g Glasflaske 500g
13488518 5 kg Plastiktromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10757582 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348650050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123-56-8 | C4H5NR.2 | 99,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-56-8
Molekylær formel C4H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 99.08
MDL nummer MFCD00005495
InChI nøgle KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinimide, 2,5-pyrrolidinedione, butanimide, succinic acid imide, 2,5-dioxopyrrolidine, 2,5-diketopyrrolidine, succinic imide, succinimide-sauba, 3,4-dihydropyrrole-2,5-dione, dihydro-3-pyrroline-2,5-dione
PubChem CID 11439
ChEBI CHEBI:9307
IUPAC navn pyrrolidin-2,5-dion
SMIL C1CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinimide
Navn note 98%
Smeltepunkt 121,0 °C til 126,0 °C
Farve Brun til hvid
Kogepunkt 285,0 °C til 290,0 °C
Flammepunkt 201 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 21,369
Merck Index 15,9001
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 240 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1g/24 ml alkohol - 1g/5 ml alkohol (60 °C), uopløseligt i ether og kloroform
Formel vægt 99.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.