Få mere at vide
Succinic-d4 Anhydride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinic Anhydride-d4 |
| CAS | 14341-86-7 |
| Molekylær formel | C4 2H4 O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C(=O)OC(=O)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 3,3,4,4-tetradeuteriooxolane-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.1 |
| Formel vægt | 104.0412 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |