Få mere at vide
Succinisk anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30011128
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011128 250 g
30008073 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011128 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS688770250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-30-5
Molekylær formel C4 H4 O3
Molekylvægt (g/mol) 100.073
Synonym Dihydro-2,5-furandione, 2,5-Diketotetrahydrofuran, Butanedioic Anhydride, Dihydro-2,5-furandione, NSC 8518, Rikacid SA, Succinic Acid Anhydride, Succinyl Anhydride, Succinyl Oxide, Tetrahydro-2,5-dioxofuran, Tetrahydro-2,5-furandione;
IUPAC navn tetrahydrofuran-2,5-dione
SMIL O=C1CCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic Anhydride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
Formel vægt 100.016
Procent renhed >95%