missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Succinic Anhydride, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15876250
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 g
1 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15876250 1 kg
15866250 500 g
15838380 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15876250 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8006831000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 108-30-5

Tekniske data

Smeltepunkt 116°C to 120°C
Tæthed 1.23 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 261°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00005525
Mængde 1 kg
Synonym Succinic anhydride, Succinic anhydride
Molekylvægt (g/mol) 100.07
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.