Få mere at vide
Succinic anhydride, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinic anhydride |
| pH | 2.7 (20g/L, aq.) |
| Smeltepunkt | 116°C to 120°C |
| CAS | 108-30-5 |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.48g/cm3 |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Stinging |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Fysisk form | Crystals |
| Vis mere |