Få mere at vide
Succinic Anhydride-D4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinic Anhydride-d4 |
| CAS | 14341-86-7 |
| Molekylær formel | C4 2H4 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,5-Furandione-3,4-d2','dihydro-d2- (9CI','ACI), Dihydro-d2-2,5-furandione-3,4-d2 (ACI), Succinic-d4 anhydride (7CI','8CI), 3,3,4,4-Tetradeuteriooxolane-2,5-dione, Succinic-2,2,3,3-d4 anhydride, Succinic Anhydride-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])C(=O)OC(=O)C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3,3,4,4-tetradeuteriooxolane-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.1 |
| Formel vægt | 104.0412 |