Få mere at vide
Ravsyreanhydrid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3737402 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5g
5kg
Artikelnummer. 10744353
Brand: Thermo Scientific Acros 158760050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ravsyreanhydrid, 99%, C4H4O3, CAS nummer-108-30-5, 2,5-diketotetrahydrofuran, 2,5-furandion, dihydro, butandisyreanhydrid, dihydro-2,5-furandion, dihydrofuran-2,5-dion, ravsyreanhydridsyreanhydrid, ravsyreanhydrid, ravsyreanhydrid succinylanhydrid, succinyloxid, 1 kg, 17.407, 261,0 grader C
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-30-5
Molekylær formel C4H4O3
Molekylvægt (g/mol) 100.07
MDL nummer MFCD00005525
InChI nøgle RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
PubChem CID 7922
ChEBI CHEBI:36595
IUPAC navn oxolan-2,5-dion
SMIL O=C1CCC(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic anhydride
Smeltepunkt 116.0°C to 120.0°C
Kogepunkt 261.0°C
Mængde 5 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
Viskositet 3 mPa.s (125°C)
Beilstein 17,407
Fieser 04,468
Merck Index 15,9
Opløselighedsinformation Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,carbon tetrachloride and,alcohol,slightly soluble in ether,20g/L benzene (20°C)
Formel vægt 100.07
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.