Få mere at vide
Succinic Acid (White Crystals), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10766254
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10766254 500 g Glass Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 10766254 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP336500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Succinic Acid is used in the preparation of cell culture and tissue culture media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic Acid
pH 2.7
CAS 110-15-6
Smeltepunkt 185°C
Kogepunkt 235°C
Farve White
Analyseprocentområde ≥99.5 %
Molekylær formel C4H6O4
Lineær formel HOOCCH2CH2COOH
MDL nummer MFCD00002789
Merck Index 15, 8999
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI nøgle KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC navn butanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formel vægt 118.09
Procent renhed ≥99.5%
Tæthed 1.56g/cm³
Mængde 500 g
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Powder/Solid
Damptryk 0.0022mmHg at 19°C