Få mere at vide
Succininsyre, TRC
Artikelnummer. 30006450
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006450 100 g
30004221 50 g
30004077 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS688765100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-15-6
Molekylær formel C4 H6 O4
Molekylvægt (g/mol) 118.09
Synonym Succinic Acid, Butanedioic acid, Succinic acid (8CI), 1,2-Ethanedicarboxylic acid, 1,4-Butanedioic acid, A 12084, Amber acid, Asuccin, Biosuccinium, Biosuccinium SA, Dihydrofumaric acid, Katasuccin, NSC 106449, NSC 25949, S 3674, Wormwood acid, Yantar-antitox
IUPAC navn butanedioinsyre
SMIL OC(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formel vægt 118.0266
Mængde 100 g