Få mere at vide
Succinic Acid, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinic Acid |
| CAS | 110-15-6 |
| Smeltepunkt | 184°C to 186°C (Lit.) |
| Kogepunkt | 235°C/1013 hPa,235°C |
| Tæthed | 1.56 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | HOOCCH2CH2COOH |
| MDL nummer | MFCD00002789 |
| Synonym | Butanedioic acid, Butanedioic acid, Butanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.09 |