Få mere at vide
Succinic acid, Supelco™
Artikelnummer. 32238535
Skift visning
Mængde:
25 kg
Artikelnummer. Mængde
32238535 25 kg
1 options
Artikelnummer. 32238535 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1006829025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For analysis EMSURE™ ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic acid
CAS 110-15-6
Smeltepunkt 184°C to 186°C (lit.)
Kogepunkt 235°C (1013 hPa), 235°C (lit.)
Tæthed 1.56 g/cm³ at 20°C
Mængde 25 kg
Molekylær formel HOOCCH2CH2COOH
Synonym Butanedioic acid, Butanedioic acid, Butanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 118.09
Grad Not Available