Få mere at vide
Succinic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15876720
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15876720 250 g
15891731 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15876720 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8222600250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-15-6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic Acid
Smeltepunkt 184°C to 186°C (lit.)
Kogepunkt 235°C/1013 hPa,235°C
Tæthed 1.56 g/cm3 at 20°C
Mængde 250 g
Molekylær formel HOOCCH2CH2COOH
MDL nummer MFCD00002789
Synonym Butanedioic acid, Butanedioic acid, Butanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 118.09
Grad Ungraded