Få mere at vide
Succinic Acid, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15567824 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15567824 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15567824 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 034601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic Acid
CAS 110-15-6
Molekylær formel C4H6O4
MDL nummer MFCD00002789
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI nøgle KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC navn butanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formel vægt 118.09
Grad BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Mængde 500 g
Emballage Poly Bottle
Fysisk form Powder
Specifik vægtfylde 1L = 1.57kg