Få mere at vide
Succinsyremonobenzylester, TRC
Artikelnummer. 30410483
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30410483 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30410483 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68879810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic Acid Monobenzyl Ester
CAS 103-40-2
Molekylær formel C11 H12 O4
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)6-7-11(14)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13)
SMIL OC(=O)CCC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn 4-oxo-4-phenylmethoxybutansyre
Molekylvægt (g/mol) 208.211
Formel vægt 208.074