Få mere at vide
Succinic acid, Free acid, ≥99%, Ultrapure
Artikelnummer. p-7082810 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 15875188
Brand: Thermo Scientific J21900.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.088 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-15-6
Molekylær formel C4H6O4
Molekylvægt (g/mol) 118.088
MDL nummer MFCD0000278
InChI nøgle KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC navn butanedioic acid
SMIL C(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic acid
Smeltepunkt 186°C to 188°C
Kogepunkt 235°C
Lineær formel HOOCCH2CH2COOH
Beilstein 1754069
Formel vægt 118.09
Procent renhed ≥99%
Tæthed 1.56
Mængde 500 g
Flammepunkt >110°C
Emballage Plastic bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Specifik vægtfylde 1.56