Få mere at vide
Succinic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10714581 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10714581 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10714581 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8520/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00 DKK
    472.28 DKK / 500g
    Spare 21.72 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Tekniske data
CAS 110-15-6
Smeltepunkt 185°C
Farve White
pH 2.7
Kogepunkt 235°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C4H6O4
MDL nummer MFCD00002789
Mængde 500 g
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI nøgle KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC navn butanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formel vægt 118.09g/mol
Fysisk form Powder