Få mere at vide
Succininsyre, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323398
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30323398 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30323398 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16985000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic acid
CAS 110-15-6
Analyt- eller komponentnavne Succinic acid
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C4 H6 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Succinic Acid, Butanedioic acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMIL OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC navn butanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 118.09
Mængde 100 mg
Formel vægt 118,0266 g/mol