Få mere at vide
Succininsyre dinatriumsalt, til biokemi, vandfri
Artikelnummer. 15572373 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15572373 500 g 500g
15562373 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15572373 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459635000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.08 DKK
    571.65 DKK / 500g
    Spare 63.43 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 150-90-3 | C4H4Na2O4 | 162,052 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-90-3
Molekylær formel C4H4Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 162.052
InChI nøgle ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC navn dinatrium;butandioat
SMIL C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic acid disodium salt
Smeltepunkt >300,0 °C
pH 6 til 9 (0,4 mol sol)
Tab ved tørring 0,3% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Lineær formel NaO2CCH2CH2CO2Na
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 300 g/L (25 °C).
Formel vægt 162.05
Grad Biokemisk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinic acid, disodium salt, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.