Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinic acid disodium salt |
| Smeltepunkt | >300,0 °C |
| pH | 6 til 9 (0,4 mol sol) |
| Tab ved tørring | 0,3% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Lineær formel | NaO2CCH2CH2CO2Na |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 300 g/L (25 °C). |
| Formel vægt | 162.05 |
| Grad | Biokemisk |
Sikkerhed og håndtering
- Succinic acid, disodium salt, anhydrous
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .