Få mere at vide
Ravsyre dinatriumsalt, hexahydrat,> 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466332 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466332 100 g -
11476332 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466332 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210292980
Kemiske identifikatorer
CAS 150-90-3
Molekylær formel C4H4Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 162.052
InChI nøgle ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC navn dinatrium;butandioat
SMIL C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic acid disodium salt, hexahydrate
Farve Hvid
Mængde 100 g
Formel vægt 270.1
Procent renhed >98%
Fysisk form Pulver