Få mere at vide
Ravsyre, dinatriumsalthexahydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2692234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Artikelnummer. 10215970
Brand: Thermo Scientific Acros 158751000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270.142 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6106-21-4
Molekylær formel C4H16Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 270.142
InChI nøgle ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
IUPAC navn dinatrium;butandioat;hexahydrat
SMIL C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic acid, disodium salt hexahydrate
Navn note 0.97
Smeltepunkt 120.0°C
Farve Brun til gul
pH 7 to 9 (0.4M soln.)
Tab ved tørring 37.0 % to 41.0 % (90°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.97
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 02, 606
Merck Index 15, 8808
Opløselighedsinformation Solubility in water: 270g/L water (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 270.13
Procent renhed 0.97
Uopløseligt stof 0.005% max.
Fysisk form Væske