Få mere at vide
Succininsyre, dinatriumsalt hexahydrat, 97%
Artikelnummer. 10796581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10796581 500 g 500g
10215970 100 g 100g
10708932 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10796581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158755000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270,142 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6106-21-4
Molekylær formel C4H16Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 270.142
InChI nøgle ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
IUPAC navn dinatrium;butandioat;hexahydrat
SMIL C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic acid, disodium salt hexahydrate
Navn note 0.97
Smeltepunkt 120,0 °C
Farve Brun til gul
pH 7 til 9 (0,4 M opl.)
Tab ved tørring 37,0 % til 41,0 % (90 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.97
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 02, 606
Merck Index 15, 8808
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 270 g/L vand (25 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
Formel vægt 270.13
Procent renhed 0.97
Uopløseligt stof 0,005% maks.
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.