Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinic acid, disodium salt hexahydrate |
| Navn note | 0.97 |
| Smeltepunkt | 120,0 °C |
| Farve | Brun til gul |
| pH | 7 til 9 (0,4 M opl.) |
| Tab ved tørring | 37,0 % til 41,0 % (90 °C) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 0.97 |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Vis mere |