Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinic acid, disodium salt hexahydrate |
| Navn note | 0.97 |
| Smeltepunkt | 120.0°C |
| Farve | Brun til gul |
| pH | 7 to 9 (0.4M soln.) |
| Tab ved tørring | 37.0 % to 41.0 % (90°C) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 0.97 |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |