Få mere at vide
Succinic Acid-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Succinic-d6 Acid |
| CAS | 21668-90-6 |
| Molekylær formel | C4 D6 O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Succinic Acid-d6, Butanedioic-2,2,3,3-d4 acid-1,3-d2 (ACI), Butanedioic-d4 acid-d2 (9 CI), Succinic-d4 acid-d2 (6 CI, 7 CI, 8 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2/hD2 |
| SMIL | [2 H]OC(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O[2 H] |
| IUPAC navn | dideuterio 2,2,3,3-tetradeuteriobutanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.13 |
| Formel vægt | 124.0643 g/mol |
| Vis mere |